Läs mer
Ammonium Tartrate Dibasic, purum p.a., ≥99.0% (T), Honeywell™
Handla allt Solstice Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Tartrate Dibasic |
| Färg | White |
| Fysisk form | Crystallized |
| Kvantitet | 250 g |
| Linjär formel | (NH4)2C4H4O6 |
| Beilstein | 6120352 |
| Formel vikt | 184.15g/mol |
| Procent renhet | ≥99.0% (T) |
| Kvalitet | purum p.a. |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Visa mer |