Läs mer
Ammoniumtellurat, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11372438
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11372438 10 g 10g
11382438 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014487.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13453-06-0 | Molekylformel: H8N2O4Te | Molekylvikt: 227,67 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13453-06-0
Molekylformel H8N2O4Te
Molekylvikt (g/mol) 227.67
MDL-nummer MFCD00015964
InChI-nyckel DRGYXGZFRXFMHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium tellurate, diammonium tellurate, diammonium tetraoxotellurate, ammonium tellurate nh4 2teo4, telluric acid, diammonium salt, telluric acid h2teo4 , diammonium salt, ammonium tellurate vi nh4 2teo4, telluric acid h2teo4 , ammonium salt 1:2, ammonium tellurate vi 6ci, diazanium tellurate
PubChem CID 61608
IUPAC-namn diazanium;tellurat
LEDER [NH4+].[NH4+].[O-][Te]([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium tellurate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3284
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 227.67
Procent renhet 99.5%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.