Läs mer
Ammoniumtetraklorourat(III)hydrat, Premion™, 99,99 % (metallbas)
Produktkod. 11368388
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368388 1 g 1g
11358388 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368388 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040434.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 13874-04-9 | AuCl4H4N | 356,82 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13874-04-9
Molekylformel AuCl4H4N
Molekylvikt (g/mol) 356.82
MDL-nummer MFCD00011503
InChI-nyckel APXMUHKEDBIQKQ-UHFFFAOYSA-J
Synonym ammonium tetrachloroaurate iii hydrate, ammonium tetrachloroaurate iii hydrate, premion, ammonium tetrachloroaurate ii, azanium;tetrachlorogold 1-;hydrate, ammonium tetrachloroaurate iii n-hydrate, ammonium tetrachloroaurate 1--water 1/1/1, ammoniumtetrachloroaurate iii hydrate-au puratrem, ammonium tetrachloroaurate iii hydrate, premion r metals basis
PubChem CID 16211474
LEDER N.Cl[Au](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium tetrachloroaurate(III) hydrate
Färg Gul till orange
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1 g
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkohol
IUPAC-namn azan; tetraklorguld(1-);hydrat
Formel vikt 356,82 (Vattenlös)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Premion
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.