Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium tetrachloropalladate(II) |
| Färg | Svart |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 10 g |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Linjär formel | (NH4)2PdCl4 |
| Fieser | 03,81; 01,778; 02,303; 04,379; 05,496; 06,442; 09,344; 10,297; 11,389; 12,367; 13,103; 15,245; 16,259; 17,255 |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: löslig |
| IUPAC-namn | palladium(2+) diammoniumtetraklorid |
| Formel vikt | 284.28 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Ammonium tetrachloropalladate(II)
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H315-Irriterar huden.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.