Läs mer
Ammoniumtetraklorpalladat(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3776984 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 10470471
Brand: Thermo Scientific Acros 195170020
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13820-40-1 | Cl4H8N2Pd | 284.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13820-40-1
Molekylformel Cl4H8N2Pd
Molekylvikt (g/mol) 284.30
MDL-nummer MFCD00010884
InChI-nyckel IRKVTUVFHGUMMN-UHFFFAOYSA-L
Synonym ammonium tetrachloropalladate ii, ammonium palladium chloride, diammonium tetrachloropalladate 2-, ammonium chloropalladite, bisammonium tetrachloropalladate 2-, diammonium tetrachloro palladite, ammonium tetrachloropalladate, ccris 7828, palladate 2-, tetrachloro-, diammonium, sp-4-1, ammoniumpalladiumchloride
PubChem CID 61682
ChEBI CHEBI:60149
LEDER [NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium tetrachloropalladate(II)
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel (NH4)2PdCl4
Fieser 03,81; 01,778; 02,303; 04,379; 05,496; 06,442; 09,344; 10,297; 11,389; 12,367; 13,103; 15,245; 16,259; 17,255
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
IUPAC-namn diazan; tetrakloropalladium(2-)
Formel vikt 284.28
Procent renhet 98%
Förpackning Glasflaska
Densitet 2.17, 2.1700g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium tetrachloropalladate(II)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.