Läs mer
Ammoniumtetrakloroplatin(II), 99,9 % (metallbas), Pt 51 % min
Produktkod. 11351688
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11351688 1 g 1g
11341688 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351688 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011046.03
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 13820-41-2 | Cl4H8N2Pt | 372,96 g/mol
Ammoniumtetraklorplatinat(II) används i spektralanalysstandard. Det används också vid framställning av platinasvamp och platinakatalytiskt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13820-41-2
Molekylformel Cl4H8N2Pt
Molekylvikt (g/mol) 372.96
MDL-nummer MFCD00010885
InChI-nyckel QJIMNDWDOXTTBR-UHFFFAOYSA-L
Synonym ammonium tetrachloroplatinate ii, diammonium tetrachloroplatinate, ammonium platinous chloride, diammonium tetrachloroplatinate 2-, ammonium tetrachloroplatinate, bis ammonium tetrachloroplatinate 2-, ammonium chloroplatinate ii, unii-z5ny20a9s2, h8cl4n2pt, epitope id:151521
IUPAC-namn platina(2+) diammoniumtetraklorid
LEDER [NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium tetrachloroplatinate(II)
Smältpunkt 145 °C (dekomposition)
Färg Rött
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 2.936 g/mL
Linjär formel (NH4)2PtCl4
UN-nummer UN3288
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 372.98
Procent renhet 99.9%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 51% min.
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.