Läs mer
Ammonium tetrafluoroborate, 99.5% (metals basis)
Produktkod. 11348727
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348727 1 kg 1kg
11338727 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035831.A1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13826-83-0 | BF4H4N | 104.84 g/mol
Ammoniumtetrafluorborat används i metallindustrin som ett högtemperaturflussmedel. Det används även som flamskyddsmedel och smörjmedel i skäroljor av aluminium. Vidare fungerar det som ett analytiskt reagens. Dessutom används den som en katalysator för hartsbearbetning och finner även användning inom textiltryck- och färgningsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13826-83-0
Molekylformel BF4H4N
Molekylvikt (g/mol) 104.84
MDL-nummer MFCD06245785
InChI-nyckel PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
Synonym ammonium tetrafluoroborate, ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate, ammonium borofluoride, unii-c945z80o8x, ammonium tetrafluroborate, azanium tetrafluoroborate, arnmonium tetrafluoroborate, nh4bf4, ksc492c2p
PubChem CID 9964072
IUPAC-namn azan;tetrafluorborat
LEDER [NH4+].F[B-](F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium tetrafluoroborate
Smältpunkt 220°C (sublimation)
Färg Vitt
Kvantitet 1 kg
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vikt 104.84
Procent renhet 99.5%
Odör Ammonia-like
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.871 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.