Läs mer
Ammonium tetrafluoroborate, 99.999% (metals basis)
Produktkod. 11395118
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11395118 5 g 5g
11315128 25 g 25g
11305128 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11395118 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044055.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13826-83-0 | BF4H4N | 104.84 g/mol
Ammoniumfluorborat används som analytiskt reagens. Det används också inom textiltryck- och färgningsindustrin och används som en katalysator för hartsbearbetning. Den används huvudsakligen för flussverkan vid hög temperatur som krävs av metallindustrin; katalysator; i flamskyddsmedel och fungerar som ett fast smörjmedel i skäroljeemulsioner för aluminiumvalsning och formning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13826-83-0
Molekylformel BF4H4N
Molekylvikt (g/mol) 104.84
MDL-nummer MFCD06245785
InChI-nyckel PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
Synonym ammonium tetrafluoroborate, ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate, ammonium borofluoride, unii-c945z80o8x, ammonium tetrafluroborate, azanium tetrafluoroborate, arnmonium tetrafluoroborate, nh4bf4, ksc492c2p
PubChem CID 9964072
IUPAC-namn ammoniumtetrafluorboranid
LEDER [NH4+].F[B-](F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium tetrafluoroborate
Smältpunkt 220°C (sublimation)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Soluble in water at 16°C 25g/L.
Formel vikt 104.84
Procent renhet 99.999%
Odör Ammonia-like
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.871 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.