Läs mer
Ammoniumtetratiomolybdat, 99,95 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Ammoniumtetratiomolybdat används som ett viktigt reagens inom syntetisk kemi och som byggsten i biooorganisk kemi. Det används vid behandling av koppartoxicos hos djur och vid Wilsons sjukdom. Det fungerar som en kelator in vivo för att minska kopparnivåerna. Det stör angiogenes och minskar tumörtillväxt. Vidare används det i syntesen av heterometalliska sulfidkluster stabiliserade med dppm [bis(difenylfosfino)metan]-ligander. Det är involverat i ringöppningen av aziridiner som leder till sulfider och disulfider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium tetrathiomolybdate |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 5 g |
| Analysprocentintervall | 99.95% (metals basis) |
| Löslighetsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vikt | 260.27 |
| Känslighet | Hygroscopic |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.