Läs mer
Ammoniumtetratiomolybdat, 99,95 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11375827
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11375827 25 g 25g
11365827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11375827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043493.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15060-55-6 | H10MoN2S4 | 262.28 g/mol
Ammoniumtetratiomolybdat används som ett viktigt reagens inom syntetisk kemi och som byggsten i biooorganisk kemi. Det används vid behandling av koppartoxicos hos djur och vid Wilsons sjukdom. Det fungerar som en kelator in vivo för att minska kopparnivåerna. Det stör angiogenes och minskar tumörtillväxt. Vidare används det i syntesen av heterometalliska sulfidkluster stabiliserade med dppm [bis(difenylfosfino)metan]-ligander. Det är involverat i ringöppningen av aziridiner som leder till sulfider och disulfider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15060-55-6
Molekylformel H10MoN2S4
Molekylvikt (g/mol) 262.28
MDL-nummer MFCD00136013
InChI-nyckel ZKKLPDLKUGTPME-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium tetrathiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, ammonium 1:2 , t-4, tiomolibdate diammonium, unii-4v6i63lw1e, ammonium thiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, t-4, ammonium tetrathiomolybdate vi, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, beta-4
PubChem CID 15251598
IUPAC-namn diazan;bis(sulfanyliden)molybden;sulfanid
LEDER [NH4+].[NH4+].[SH-].[SH-].S=[Mo]=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium tetrathiomolybdate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.95% (metals basis)
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 260.27
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.