Läs mer
Ammoniumtetratiomolybdat, 99,95 %, (spårmetallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4509437 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250g
50g
Produktkod. 10370254
Brand: Thermo Scientific Acros 389530010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15060-55-6 | H10MoN2S4 | 262.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15060-55-6
Molekylformel H10MoN2S4
Molekylvikt (g/mol) 262.28
MDL-nummer MFCD00136013
InChI-nyckel ZKKLPDLKUGTPME-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium tetrathiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, ammonium 1:2 , t-4, tiomolibdate diammonium, unii-4v6i63lw1e, ammonium thiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, t-4, ammonium tetrathiomolybdate vi, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, beta-4
PubChem CID 15251598
LEDER [NH4+].[NH4+].[SH-].[SH-].S=[Mo]=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium tetrathiomolybdate
Smältpunkt 300.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller eller pulver
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 99.95%
Linjär formel (NH4)2MoS4
Merck Index 15,557
IUPAC-namn diazan;bis(sulfanyliden)molybden;sulfanid
Formel vikt 260.28
Procent renhet 99.95%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium tetrathiomolybdate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.