Läs mer
Ammonium Tetrathiomolybdate, TRC
Produktkod. 30345941
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30345941 1 g
1 options
Produktkod. 30345941 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6340931G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Tetrathiomolybdate
Kvantitet 1 g
Molekylformel MoS4 . 2(NH4)
Synonym ATTM, Ammonium Molybdenum Sulfide, Ammonium Tetrasulfidomolybdate(2-), Ammonium Thiomolybdate, Bis(ammonium)tetrathiomolybdate(2-), Coprexa, Thiomolybdic Acid Diammonium Salt, Diammonium Tetrakis(sulfido)molybdate(2-), Diammonium Tetrakis(thioxo)molybdate, Diammonium Tetrasulfidomolybdate, Diammonium Tetrathiomolybdate, Diammonium Tetrathiomolybdate(2-), Diammonium Tetrathiooxomolybdate(2-), Diammonium Tetrathioxomolybdate(2-), Diammonium Thiomolybdate, Diammonium Thiomolybdate, NSC 286644, NSC 714598, TM, Tiomolibdate Diammonium
InChI formel InChI=1S/Mo.2H3N.4S/h;2*1H3;;;;/q;;;;;2*-1/p+2
LEDER [NH4+].[NH4+].[S-][Mo](=S)(=S)[S-]
IUPAC-namn diazanium;bis(sulfanylidene)-disulfidomolybdenum
Molekylvikt (g/mol) 262.3
Formel vikt 261.8624