Läs mer
Ammonium tetrathiotungstate
Produktkod. 11378027
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378027 10 g 10g
11388027 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022373.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13862-78-7 | H8N2S4W-2 | 348.158 g/mol
Ammoniumtetratiovolframat används för att klassiska byggstenar för övergångsmetallsulfidklusterföreningar användes nyligen i en lågtemperatur-, solid state-syntes av en ny serie heterometalliska sulfidkluster stabiliserade med dppm [bis(difenylfosfino)metan]-ligander.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13862-78-7
Molekylformel H8N2S4W-2
Molekylvikt (g/mol) 348.158
MDL-nummer MFCD00061410
InChI-nyckel CCFCMIWYHMKPAO-UHFFFAOYSA-L
Synonym ammonium tetrathiotungstate, ammonium tetrathiotungstate vi, h2s4w.2nh3, disulfanylidenetungstendithiol diamine, ammonium tetrathiotungstate trace metals basis
PubChem CID 53393497
IUPAC-namn azan;bis(sulfanyliden)volfram;sulfanid
LEDER N.N.[SH-].[SH-].S=[W]=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium tetrathiotungstate
Färg Gult
Fysisk form Chunks and/or Powder
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 348.07
Odör Like rotten eggs
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.