Läs mer
Ammoniumtiocyanat, 0.1N standardiserad lösning
Produktkod. 11383677
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11383677 4 L 4 L
11393677 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035580.K7
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7732-18-5 | NH4SCN
Ammoniumtiocyanat, 0,1N standardiserad lösning används för volymetrisk analys i laboratorier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel NH4SCN
MDL-nummer MFCD00011428
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium thiocyanate
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Löslighet Blandbar med vatten, etanol, metanol, ammoniak och aceton
Typ Analytical Volumetric Solution
Molekylvikt (g/mol) 76.12
Kvantitet 4 L
Formel vikt 76.12
Kvalitet Standard
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.