Läs mer
Ammoniumtiocyanat, 0,1N volumetrisk lösning, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15518344 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Polyetenflaska med smal mun
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15518344 1 L Polyetenflaska med smal mun 1 L
1 options
Produktkod. 15518344 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 562702
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Thiocyanate
Namnnotering 0.1N Volumetric Solution
CAS 1762-95-4
Fysisk form Liquid
Kvantitet 1 L
Molekylformel CH4N2S
Synonym ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
InChI-nyckel SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(#N)[S-].[NH4+]
IUPAC-namn azanium;tiocyanat
Molekylvikt (g/mol) 76.117
PubChem CID 15666
Formel vikt 76.12
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ Reagens
Förpackning Polyetenflaska med smal mun
Densitet 1L = 1.10kg