Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Thiocyanate |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | NH4SCN |
| Beilstein | 3595135 |
| Formel vikt | 76.12g/mol |
| Procent renhet | ≥97.5% |
| Kvalitet | ACS Reagent |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Rester efter antändning | ≤0.025% |