Läs mer
Ammoniumtiocyanat, 98+%
Produktkod. 11453354
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Unit Size:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11453354 250 g 250g
11443354 1000 g 1000g
11463354 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11453354 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10632.30
 Begränsad artikel
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1762-95-4 | CH4N2S | 76,117 g/mol
Ammoniumtiocyanat har många användningsområden vid tillverkning av kemikalier såsom metalltiocyanater [CuSCN, Ca(SCN) 2 , NaSCN, KSCN] och i ett antal läkemedel. Det används i fryslösningar, betning, tryckning och som korrosionsinhibitor mot sura gaser. Den används inom fotoindustrin som stabilisator eller accelerator. Det används också i gödningsmedel, tygfärgning, zinkbeläggning, galvanisering och som separator av zirkonium och hafnium samt guld och järn. Det används också inom analytisk kemi för titrimetrisk analys och för att bestämma järnhalten genom kolorimetri i läskedrycker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Ammoniumtiocyanat
har många användningsområden vid tillverkning av kemikalier såsom metalltiocyanater [CuSCN, Ca(SCN) 2 , NaSCN, KSCN] och i ett antal läkemedel. Det används i fryslösningar, betning, tryckning och som korrosionsinhibitor mot sura gaser. Den används inom fotoindustrin som stabilisator eller accelerator. Det används också i gödningsmedel, tygfärgning, zinkbeläggning, galvanisering och som separator av zirkonium och hafnium samt guld och järn. Det används också inom analytisk kemi för titrimetrisk analys och för att bestämma järnhalten genom kolorimetri i läskedrycker.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol, metanol, ammoniak och aceton. Olösligt i kloroform och etylacetat.
Noter
Ljuskänslig och hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och blynitrat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1762-95-4
Molekylformel CH4N2S
Molekylvikt (g/mol) 76.117
MDL-nummer MFCD00011428
InChI-nyckel SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
IUPAC-namn azanium;tiocyanat
LEDER C(#N)[S-].[NH4+]
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Ammonium thiocyanate
Smältpunkt 147 °C till 149 °C
Densitet 1.305
Odör Luktfritt
Linjär formel NH4SCN
Kvantitet 250 g
Beilstein 3595135
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Merck Index 14,561
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol, metanol, ammoniak och aceton. Olöslig i kloroform och etylacetat.
Formel vikt 76.12
Procent renhet ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium thiocyanate
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Consejos de prudencia
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium thiocyanate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.