Läs mer
Ammonium thiocyanate, 98+%
Produktkod. 11463354
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
Produktkod. 11463354
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10632.0I
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1762-95-4 | CH4N2S | 76.117 g/mol
Ammoniumtiocyanat har många användningsområden vid tillverkning av kemikalier såsom metalltiocyanater [CuSCN, Ca(SCN) 2 , NaSCN, KSCN] och i ett antal läkemedel. Det används i fryslösningar, betning, tryckning och som korrosionsinhibitor mot sura gaser. Den används inom fotoindustrin som stabilisator eller accelerator. Det används också i gödningsmedel, tygfärgning, zinkbeläggning, galvanisering och som separator av zirkonium och hafnium samt guld och järn. Det används också inom analytisk kemi för titrimetrisk analys och för att bestämma järnhalten genom kolorimetri i läskedrycker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Ammoniumtiocyanat
har många användningsområden vid tillverkning av kemikalier såsom metalltiocyanater [CuSCN, Ca(SCN) 2 , NaSCN, KSCN] och i ett antal läkemedel. Det används i fryslösningar, betning, tryckning och som korrosionsinhibitor mot sura gaser. Den används inom fotoindustrin som stabilisator eller accelerator. Det används också i gödningsmedel, tygfärgning, zinkbeläggning, galvanisering och som separator av zirkonium och hafnium samt guld och järn. Det används också inom analytisk kemi för titrimetrisk analys och för att bestämma järnhalten genom kolorimetri i läskedrycker.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol, metanol, ammoniak och aceton. Olösligt i kloroform och etylacetat.
Noter
Ljuskänslig och hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och blynitrat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1762-95-4
Molekylformel CH4N2S
Molekylvikt (g/mol) 76.117
MDL-nummer MFCD00011428
InChI-nyckel SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
IUPAC-namn azanium;tiocyanat
LEDER C(#N)[S-].[NH4+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium thiocyanate
Smältpunkt 147°C to 149°C
Densitet 1.305
Odör Odorless
Linjär formel NH4SCN
Kvantitet 5000 g
Beilstein 3595135
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,561
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol,methanol,ammonia and acetone. Insoluble in chloroform and ethyl acetate.
Formel vikt 76.12
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.