Läs mer
Ammoniumtiocyanat, ACS, 97,5 % min
Produktkod. 11353308
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11353308 250 g 250g
11343308 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11353308 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036247.30
 Begränsad artikel
I lager
Gödselmedel, fotografi, tygfärgning, zinkbeläggning, elektroplätering och som separator mellan Zr och Hf | CAS: 1762-95-4 | CH4N2S | 76,117 g/mol
Ammoniumtiocyanat har många användningsområden vid tillverkning av kemikalier såsom metalltiocyanater [CuSCN, Ca(SCN) 2 , NaSCN, KSCN] och i ett antal läkemedel. Den används i fryslösningar, betning, tryckning och korrosionsinhibitor mot sura gaser. Det används i fotografiindustrin som en stabilisator eller accelerator. Används i konstgödsel, tygfärgning, zinkbeläggning, galvanisering, och som separator av Zr och Hf, även Au och Fe.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1762-95-4
Molekylformel CH4N2S
Molekylvikt (g/mol) 76.117
MDL-nummer MFCD00011428
InChI-nyckel SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
IUPAC-namn azanium;tiocyanat
LEDER C(#N)[S-].[NH4+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium thiocyanate
Smältpunkt 147 °C till 149 °C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 97,5 % min
Beilstein 3595135
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol, metanol, ammoniak och aceton. Praktiskt taget olöslig i CHCl3och etylacetat.
Formel vikt 76.12
Kvalitet ACS
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Densitet 1.305
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium thiocyanate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium thiocyanate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.