Läs mer
Ammoniumtiocyanat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10726091 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10726091 500 g 500g
10111900 250 g 250g
10132040 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10726091 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/6680/53
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
CH4N2S, CAS-nummer-1762-95-4, 500 g, vit, 76,12 g/mol, 149 grader C, 11428, pulverburk av plast, 5 till 6, fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1762-95-4
Molekylformel CH4N2S
Molekylvikt (g/mol) 76.12
MDL-nummer 11428
InChI-nyckel SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn ammoniumcyanosulfanid
LEDER [NH4+].[S-]C#N
Specifikationer
Smältpunkt 149 °C
Färg Vitt
pH 5 till 6
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Formel vikt 76,12 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium thiocyanate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.