Läs mer
Ammoniumtiocyanatkoncentrat, för 1L standardlösning, 0,1 M NH4SCN (0,1N), Solstice
Produktkod. 15615190
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15615190 1 Pc. Varje
15625190 6 x 1 Ea. Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15615190 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 380201EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-03-2027
för 1L standardlösning, 0,1 M NH4SCN (0,1N)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1762-95-4
Molekylformel CH4N2S
Molekylvikt (g/mol) 76.117
MDL-nummer MFCD00011428
InChI-nyckel SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
IUPAC-namn azanium;tiocyanat
LEDER C(#N)[S-].[NH4+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium thiocyanate concentrate
Fysisk form Liquid
Kvantitet 1 Pc.
Linjär formel NH4SCN
UN-nummer UN3082
Beilstein 3595135
Formel vikt 76,12 g/mol
Kvalitet Volumetric
Förpackning Ampull