Läs mer
Ammoniumtiocyanat, Kristall, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15507874 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15507874 500 g Poly flaska 500g
1 options
Produktkod. 15507874 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 081801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Thiocyanate
CAS 1762-95-4
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
Molekylformel CH4N2S
Synonym ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
InChI-nyckel SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(#N)[S-].[NH4+]
IUPAC-namn azanium;tiocyanat
Molekylvikt (g/mol) 76.117
PubChem CID 15666
Formel vikt 76.12
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 1.31kg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium thiocyanate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium thiocyanate