Läs mer
Ammonium-tiocyanat, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Thiocyanate |
| Namnnotering | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | NH4SCN |
| Beilstein | 3595135 |
| Formel vikt | 76,12 g/mol |
| Procent renhet | ≥99% (AT) |
| Kvalitet | ACS/puriss. pa |
| Rester efter antändning | ≤0,02 % (som SO4) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ammonium thiocyanate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium thiocyanate