Läs mer
Ammonium-tiocyanat, Solstice
Produktkod. 15683240
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1 kg
6 x 500 g
40 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
40kg
500g
Paket med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15683240 250 g 250g
15663240 100 g 100g
15603250 500 g 500g
15673240 1 kg 1kg
15623250 6 x 500 g Paket med 6
15613250 6 x 1 kg Paket med 6
15693240 40 kg 40kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15683240 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 31120250G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    615.00 SEK
    563.65 SEK / 250g
    Save 51.35 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 % (AT )
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1762-95-4
Molekylformel CH4N2S
Molekylvikt (g/mol) 76.117
MDL-nummer MFCD00011428
InChI-nyckel SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
IUPAC-namn azanium;tiocyanat
LEDER C(#N)[S-].[NH4+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Thiocyanate
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Fysisk form Solid
Kvantitet 250 g
Linjär formel NH4SCN
Beilstein 3595135
Formel vikt 76,12 g/mol
Procent renhet ≥99% (AT)
Kvalitet ACS/puriss. pa
Rester efter antändning ≤0,02 % (som SO4)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium thiocyanate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium thiocyanate