Läs mer
Ammonium Thiocyanate Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Concentrate, for volumetric analysis, Fisher Chemical™
Produktkod. 10497142 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 AMP
6 AMP
Förpackningsstorlek:
1 ampull
6 ampuller
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10497142 1 AMP 1 ampull
10264290 6 AMP 6 ampuller
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10497142 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/1500C/05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1762-95-4
Molekylformel CH4N2S
Molekylvikt (g/mol) 76.117
MDL-nummer 11428
InChI-nyckel SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
IUPAC-namn azanium;thiocyanate
LEDER C(#N)[S-].[NH4+]
Specifikationer
pH 4.5 to 6
Fysisk form Liquid
Kvantitet 1 AMP
Formel vikt 76.12g/mol
Förpackning Ampoule
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium thiocyanate 0.1M solution (1M Concentrate ampoule)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.