Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Thiocyanate |
| Förpackning | Flaska |
| CAS | 7732-18-5 |
| Koncentration | 1M (1N) |
| Kvantitet | 1000 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ammonium thiocyanate 1M Volumetric Solution
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .