Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium thiocyanate solution |
| Förpackning | Flaska |
| CAS | 7732-18-5 |
| Koncentration | 0.1 M |
| Kvantitet | 1000 mL |
| Kvalitet | Eu. Ph. Referens |