Läs mer
Ammoniumtiocyanatlösning, volymetrisk, 0,1 M NH4SCN (0,1N), Solstice
Produktkod. 15654780
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15654780 1 L Glasflaska 1 L
1 options
Produktkod. 15654780 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 350361L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    448.00 SEK
    346.28 SEK / 1 L
    Save 101.72 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Volymetrisk, 0,1 M NH4SCN (0,1N)
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kokpunkt 100 °C
Kemiskt namn eller material Ammonium thiocyanate solution
Namnnotering Volymetrisk, 0,1 M NH4SCN (0,1N)
CAS 1762-95-4, 7732-18-5
CAS Min % ≥99.0000%
CAS Max % ≤1.0000%
Fysisk form Liquid
Kvantitet 1 L
Molekylformel CH4N2S
Linjär formel NH4SCN
MDL-nummer MFCD00011428
Beilstein 3595135
Synonym ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
InChI-nyckel SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(#N)[S-].[NH4+]
IUPAC-namn azanium;tiocyanat
Molekylvikt (g/mol) 76.117
PubChem CID 15666
Formel vikt 76.12
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.1 M NH4SCN (0.1N)