Läs mer
Ammoniumtiocyanat, TRC
Produktkod. 30010684
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010684 100 mg
30010916 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30010684 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA634070100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1762-95-4
Molekylformel C N S . H4 N
Molekylvikt (g/mol) 76.12
Synonym Thiocyanic acid, ammonium salt (1:1), Ammonium isothiocyanate (6CI), Thiocyanic acid, ammonium salt (8CI,9CI), Ammonium cyanide sulfide (NH4CNS), Ammonium rhodanate, Ammonium sulfocyanate, Ammonium thiocyanate, Rhodanid
IUPAC-namn azanium; Thiocyanat
LEDER [NH4+].[S-]C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium thiocyanate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
Formel vikt 76.0095