Läs mer
Ammonium thiosulfate, 96%
Produktkod. 11439502
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439502 2500 g 2500g
11394599 100 g 100g
11429502 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439502 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10190.0E
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7783-18-8 | (NH4)2S2O3
Ammoniumtiosulfat finner användning för urlakning av guld och silver eftersom det bildar starka komplex. Det används allmänt som ett fotografiskt fixeringsmedel, som fungerar snabbare än natriumtiosulfatfixeringsmedel. Det fungerar som gödningsmedel. Det fungerar som en tillsats till kol-avfallsblandningar för att hämma bildningen av farliga dioxiner och furaner. Det används som ett analytiskt reagens i laboratorier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Ammoniumtiosulfat kan användas för urlakning av guld och silver eftersom det bildar starka komplex. Det används allmänt som ett fotografiskt fixeringsmedel, som fungerar snabbare än natriumtiosulfatfixeringsmedel. Det fungerar som gödningsmedel. Det fungerar som en tillsats till kol-avfallsblandningar för att hämma bildningen av farliga dioxiner och furaner. Det används som ett analytiskt reagens i laboratorier.
Löslighet
Löslig i vatten, svagt löslig i aceton. Olösligt i etanol och dietyleter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, magnesium och aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-18-8
Molekylformel (NH4)2S2O3
MDL-nummer MFCD00015965
Synonym ammonium thiosulphate, thiosulfuric acid h2s2o3 , diammonium salt, thiosulfuric acid h2s2o3 , ammonium salt 1:2, diammonium hypo, acmc-1bhnz, ammoniumthiosulfate, dsstox_cid_9703, dsstox_rid_78814, dsstox_gsid_29703, diammonium thiosulphate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium thiosulfate
Smältpunkt ∼180°C (decomposition)
pH 6,0 till 6,5
Kvantitet 2500 g
Merck Index 14,562
Löslighetsinformation Soluble in water,slightly soluble in acetone. Insoluble in ethanol and diethyl ether.
Formel vikt 148.2
Procent renhet ≥96%
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.64
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.