Läs mer
Ammonium Thiosulfate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10409170 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10409170 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10409170 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/6720/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 150°C
CAS 7783-18-8
Färg White
pH 6.2 to 7.0
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel H8N2O3S2
MDL-nummer 15965
InChI-nyckel XYXNTHIYBIDHGM-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.N.OS(O)(=O)=S
IUPAC-namn dihydroxy-1λ⁶-disulfen-1-one diamine
Molekylvikt (g/mol) 148.20
Formel vikt 148.21g/mol
Förpackning Plastic powder jar