Läs mer
Ammoniumtrifluoracetat, Solstice
Produktkod. 15611580
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15611580 10 g 10g
15621580 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15611580 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 1783910G
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
för HPLC,≥ 99,0 % (NT )
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3336-58-1
Molekylformel C2H5F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 132.06
MDL-nummer MFCD00012615,MFCD03095537
InChI-nyckel YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-O
Synonym ammonium trifluoroacetate, azanium 2,2,2-trifluoroacetate, ammoniumtrifluoroacetate, ammonium triflouroacetate, cf3coonh4, acmc-1cq68, 2,2,2-trifluoroacetic acid, azamethane, acetic acid, trifluoro-, ammonium salt 8ci 9ci
PubChem CID 86601334
IUPAC-namn azan;2,2,2-trifluorättiksyra
LEDER [NH4+].OC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Trifluoroacetate
Fysisk form Crystals
Kvantitet 10 g
Linjär formel CF3CO2NH4
UN-nummer NONH for all modes of transport
Löslighetsinformation Löslig i vatten 0,1 g/ml vid 25 °C
Formel vikt 131,05 g/mol
Procent renhet ≥99% (NT)