Läs mer
Ammoniumtrifluoracetat, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15621580 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15621580 50 g 50g
15611580 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15621580 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 1783950G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
för HPLC,≥ 99,0 % (NT )
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3336-58-1
Molekylformel C2H5F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 132.06
MDL-nummer MFCD00012615,MFCD03095537
InChI-nyckel YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-O
Synonym ammonium trifluoroacetate, azanium 2,2,2-trifluoroacetate, ammoniumtrifluoroacetate, ammonium triflouroacetate, cf3coonh4, acmc-1cq68, 2,2,2-trifluoroacetic acid, azamethane, acetic acid, trifluoro-, ammonium salt 8ci 9ci
PubChem CID 86601334
IUPAC-namn azan;2,2,2-trifluorättiksyra
LEDER [NH4+].OC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Trifluoroacetate
Kvantitet 50 g
Linjär formel CF3CO2NH4
UN-nummer NONH for all modes of transport
Löslighetsinformation Soluble in water 0.1g/mL at 25°C
Formel vikt 131.05g/mol
Procent renhet ≥99% (NT)