Läs mer
Ammoniumtrifluoretansulfonat, 99 %
Produktkod. 10646894 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10646894 25 g Glasflaska 25g
10074923 5 g Glasflaska 5g
10608434 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10646894 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 388730250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 38542-94-8 | KAP4F3NR3S | 167,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38542-94-8
Molekylformel CH4F3NO3S
Molekylvikt (g/mol) 167.11
MDL-nummer MFCD00075332
InChI-nyckel BMWDUGHMODRTLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium trifluoromethanesulfonate, ammonium triflate, acmc-20alsc, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, ammonium salt 1:1
PubChem CID 15842047
IUPAC-namn azan;trifluormetansulfonat
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[NH4+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium trifluoromethanesulfonate
Smältpunkt 225 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 25 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 99%
Formel vikt 167.11
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.