Läs mer
Ammoniumvolframoxid, 99,99+% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11465370
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465370 10 g 10g
11475370 50 g 50g
11485370 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465370 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044588.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 11140-77-5 | H40N10O41W12 | 3042.429 g/mol
Ammoniumparawolframat används som en källa för högrena volframoxider, volframmetallpulver, karbider eller som laboratoriereagens. Andra tillämpningar är inom områdena absorberande geler, färgämnen inom porslinsindustrin och katalysatorindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11140-77-5
Molekylformel H40N10O41W12
Molekylvikt (g/mol) 3042.429
MDL-nummer MFCD00015956
InChI-nyckel LMAJGSPZJYEENT-UHFFFAOYSA-D
Synonym ammonium para tungstate hydrate, ammonium tungstate trace metals basis, ammonium paratungstate trace metals basis, dodecaoxooctacyclo 21.1.1.1 1 , 3 .1 3 ,?.1?,?.1 1 1 , 1 3 .1 1 ?, 1 ?.1 1 ?, 2 1 dodecatungstoxane-5,7,9,11,13,15,17,19,21,23-decol decaamine
PubChem CID 71306883
LEDER N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O[W]12(=O)O[W]3(=O)(O[W](=O)(O3)(O[W]4(=O)(O[W](=O)(O4)(O[W]5(=O)(O[W]6(=O)(O5)O[W]7(=O)(O6)O[W](=O)(O7)(O[W]8(=O)(O[W](=O)(O8)(O[W](=O)(O1)(O2)O)O)O)O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium tungsten oxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Soluble in warm water
Formel vikt 283.91
Procent renhet ≥99.99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.