Läs mer
Ammonium tungsten oxide hydrate
Produktkod. 11460071
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460071 500 g 500g
11450071 25 g 25g
11440071 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460071 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044792.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12333-11-8 | (NH4)6W12O39·xH2O
Ammoniumvolframoxidhydrat används i stor utsträckning som ett råmaterial för syntes av volframkatalysatorer, som används i en mängd olika reaktioner som oxidation, hydroxylering, hydrogenering och polymerisation. Det används som ett reagens för kemisk analys som medicinsk diagnos. Det används som ett prekursormaterial för framställning av högrent WO 3 som används som tunnfilmssubstrat för vissa halvledarenheter. Det fungerar som en föregångare till en mängd olika POM (polyoxometalater).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12333-11-8
Molekylformel (NH4)6W12O39·xH2O
MDL-nummer MFCD00042673
Synonym Ammonium metatungstate hydrate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium tungsten oxide hydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vikt 2938.41 (Anhydrous)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium metatungstate hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexaammonium wolframate hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.