Läs mer
Ammonium tungsten oxide pentahydrate, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™, Puratronic™
Produktkod. 11317077
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11317077
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010899.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1311-93-9
Molekylformel (NH4)10W12O41·5H2O
MDL-nummer MFCD00015956
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium tungsten oxide pentahydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.999% (Metal basis)
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 3132.64 (3042.56 Anhydrous)
Odör Odorless
Utseende White crystalline
Densitet 2.3 g/cm3