Läs mer
Ammoniumvanadinoxid, 99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11326108
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11326108 250 g 250g
11316108 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11326108 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011091.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7803-55-6 | H4NO3V | 116.98 g/mol
Ammoniumvanadinoxid används som katalysator i organisk syntes och som analytiskt reagens i laboratorier. Det används vid framställning av vanadat. Den fungerar som en sensor för bestämning av N-acetyltransferasaktivitet hos människor. Vidare finner den användning i färgämnen, fernissor, outplånliga bläck, torkmedel för färger och inom fotografering. Med kopparkarbonat har det visat sig förbättra de katalytiska aktiviteterna. Det är en miljövänlig katalysator för att framställa alfa-hydroxifosfonatderivat i högt utbyte genom reaktionen av aryl/heteroarylaldehyder med trietylfosfonatderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7803-55-6
Molekylformel H4NO3V
Molekylvikt (g/mol) 116.98
MDL-nummer MFCD00011430
InChI-nyckel YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Synonym ammonium metavanadate, ammonium vanadate v, ammonium monovanadate, unii-fl85px638g, vanadate vo31-, ammonium, vanadate vo31-, ammonium 1:1, ammonium vanadium oxide, ammoniummetavanadate, vanadic acid, hvo3 , ammonium salt, ammonium meta-vanadate
PubChem CID 516859
LEDER N.O[V](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium vanadium oxide
Smältpunkt 200°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99% (Metal basis)
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Soluble in dilute ammonia and diethanolamine. Insoluble in ether,and alcohol.
IUPAC-namn vanadiumoylolamin
Formel vikt 116.98
Utseende Off-white powder
Densitet 2.33 g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium vanadium oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H360F-Kan skada fertiliteten.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium vanadate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.