Läs mer
Ammoniumvanadinoxid, Puratronic™ , 99,995 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11347077
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347077 5 g 5g
11337077 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010902.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7803-55-6 | H4NO3V | 116.98 g/mol
Det används som en katalysator i organisk syntes och som ett analytiskt reagens i laboratorier. Det används vid framställning av vanadat. Den fungerar som en sensor för bestämning av N-acetyltransferasaktivitet hos människor. Dessutom finner den användning i färgämnen, lacker, outplånliga bläck, torktumlare för färger och inom fotografering. Med kopparkarbonat har det visat sig förbättra de katalytiska aktiviteterna. Ammoniummetavanadat är en miljövänlig katalysator för att framställa alfa-hydroxifosfonatderivat i högt utbyte genom reaktion av aryl/heteroarylaldehyder med trietylfosfonatderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7803-55-6
Molekylformel H4NO3V
Molekylvikt (g/mol) 116.98
MDL-nummer MFCD00011430
InChI-nyckel YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Synonym ammonium metavanadate, ammonium vanadate v, ammonium monovanadate, unii-fl85px638g, vanadate vo31-, ammonium, vanadate vo31-, ammonium 1:1, ammonium vanadium oxide, ammoniummetavanadate, vanadic acid, hvo3 , ammonium salt, ammonium meta-vanadate
PubChem CID 516859
IUPAC-namn vanadiumoylolamin
LEDER N.O[V](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium vanadium oxide
Smältpunkt 200°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.995% (Metals basis)
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Soluble in dilute ammonia and diethanolamine. Insoluble in ether,and alcohol.
Formel vikt 116.98
Densitet 2.33
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.