Läs mer
Ammoniumvanadinoxid, TRC
Produktkod. 30012126
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30012126 5 g
1 options
Produktkod. 30012126 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6340955G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Vanadium Oxide
CAS 7803-55-6
Kvantitet 5 g
Molekylformel O3 V . H4 N
Synonym Ammonium Vanadate(V) ((NH4)VO3), Vanadic Acid (HVO3), Ammonium Salt, Ammonium Metavanadate, Ammonium Metavanadate (NH4VO3), Ammonium Monovanadate, Ammonium Trioxovanadate, Ammonium trioxovanadate(1-) Ammonium Vanadate, Ammonium Vanadate ((NH4)VO3), Ammonium Vanadate (VO31-), Ammonium Vanadium Oxide ((NH4)VO3) Ammonium Vanadium Trioxide
InChI formel InChI=1S/H3N.3O.V/h1H3;;;;/q;;;-1;/p+1
LEDER [NH4+].[O-][V](=O)=O
IUPAC-namn azanium; oxid(dioxo)vanadin
Molekylvikt (g/mol) 116.98
Formel vikt 116.9631