missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ammoniumzinksulfathydrat

Produktkod. p-7021303
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11410114 250 g 250g
11400114 1000 g 1000g
11420114 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11410114 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13584.30
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 77998-33-5 | H8N2O8S2Zn | 293,57 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 77998-33-5
Molekylformel H8N2O8S2Zn
Molekylvikt (g/mol) 293.57
MDL-nummer MFCD18711942
InChI-nyckel CHORECZHRAUKSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym ammonium zinc sulfate hydrate, acmc-20alsa, ammonium hydrate zinc sulfate, cvgyqralnwebmp-uhfffaoysa-m, ammonium ? 1-zinc 1+ hydrate sulfate, sulfuric acid, ammoniumzinc salt 2:2:1 , hydrate 9ci
PubChem CID 53471899
LEDER [NH4+].[NH4+].[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ammonium zinc sulfate hydrate
Kvantitet 250 g
Densitet 1.931
UN-nummer UN3077
IUPAC-namn azan; zink;sulfat;hydrat
Formel vikt 293,57 (Vattenfattig)

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.