Läs mer
Amodiaquin dihydrokloriddihydrat, LoGiCal
Produktkod. 30464228
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30464228 10 mg
1 options
Produktkod. 30464228 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0617.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate
CAS 6398-98-7
Analyt- eller komponentnamn Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H22 Cl N3 O . 2 Cl H . 2 H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate, 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]phenol hydrochloride hydrate (1:2:2), 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]phenol dihydrochloride dihydrate, Amodiaquin dihydrochloride dihydrate, Amodiaquine dihydrochloride dihydrate, 4-[(7-Chloro-4-quinolyl)amino]-alpha-(diethylamino)-o-cresol dihydrochloride dihydrate
InChI formel InChI=1S/C20H22ClN3O.2ClH.2H2O/c1-3-24(4-2)13-14-11-16(6-8-20(14)25)23-18-9-10-22-19-12-15(21)5-7-17(18)19;;;;/h5-12,25H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23);2*1H;2*1H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER O.O.Cl.Cl.CCN(CC)Cc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
IUPAC-namn 4-[(7-klorokinolin-4-yl)amino]-2-(dietylaminometyl)fenol; dihydrat; Dihydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 464.81
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 463,1196 g/mol