Läs mer
Amodiaquin dihydrokloriddihydrat, TRC
Produktkod. 30332528
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30332528 10 g
1 options
Produktkod. 30332528 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63419010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate
CAS 6398-98-7
Molekylformel C20 H22 Cl N3 O . 2 Cl H . 2 H2 O
Kvantitet 10 g
Synonym Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate, 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]phenol hydrochloride hydrate (1:2:2), 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]phenol dihydrochloride dihydrate, 4-[(7-Chloro-4-quinolyl)amino]-α-(diethylamino)-o-cresol dihydrochloride dihydrate, Amodiaquin dihydrochloride dihydrate, Amodiaquine dihydrochloride dihydrate
InChI formel InChI=1S/C20H22ClN3O.2ClH.2H2O/c1-3-24(4-2)13-14-11-16(6-8-20(14)25)23-18-9-10-22-19-12-15(21)5-7-17(18)19;;;;/h5-12,25H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23);2*1H;2*1H2
LEDER O.O.Cl.Cl.CCN(CC)Cc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
IUPAC-namn 4-[(7-klorokinolin-4-yl)amino]-2-(dietylaminometyl)fenol; dihydrat; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 464.81
Formel vikt 463.1196