Läs mer
Amodiaquine, TRC
Produktkod. 30135573
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135573 25 mg
17981385 10 mg
17932155 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135573 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63420025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-42-0
Molekylformel C20 H22 Cl N3 O
Molekylvikt (g/mol) 355.86
Synonym Phenol, 4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]-, o-Cresol, 4-[(7-chloro-4-quinolyl)amino]-α-(diethylamino)- (6CI,7CI,8CI), 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]phenol, 7-Chloro-4-(3-diethylaminomethyl-4-hydroxyanilino)quinoline, Amodiaquin, Amodiaquine, CAM-AQ 1, CAM-AQI, Camochin, Camoquin, Camoquinal, Camoquine, Flavoquine, Miaquin, NSC 13453, Quinoline, 7-chloro-4-[[3-[(diethylamino)methyl]-4-hydroxyphenyl]amino]-, SN 10,751, SN 10751, Sunoquine
IUPAC-namn 4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]-2-(diethylaminomethyl)phenol
LEDER CCN(CC)Cc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Amodiaquin
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H22ClN3O/c1-3-24(4-2)13-14-11-16(6-8-20(14)25)23-18-9-10-22-19-12-15(21)5-7-17(18)19/h5-12,25H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23)
Formel vikt 355.1451
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.