Läs mer
Amolanone Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amolanone Hydrochloride |
| CAS | 6009-67-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Amolanone Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H23 N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2(3H)-Benzofuranone, 3-[2-(diethylamino)ethyl]-3-phenyl-, hydrochloride (8CI,9CI), Amethone Hydrochloride, Amolanone hydrochloride, 2(3H)-Benzofuranone, 3-[2-(diethylamino)ethyl]-3-phenyl-, hydrochloride (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23NO2.ClH/c1-3-21(4-2)15-14-20(16-10-6-5-7-11-16)17-12-8-9-13-18(17)23-19(20)22;/h5-13H,3-4,14-15H2,1-2H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.CCN(CC)CCC1(C(=O)Oc2ccccc12)c3ccccc3 |
| Visa mer |