Läs mer
Amonafide, MedChemExpress
Beskrivning
Amonafide is a topoisomerase II inhibitor and DNA intercalator that induces apoptotic signaling by blocking the binding of Topo II to DNA.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amonafide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 69408-81-7 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H17N3O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | AS1413 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 41.67 mg/mL (147.07 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |