missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Amopyroquine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amopyroquine |
| CAS | 550-81-2 |
| Molekylformel | C20 H20 Cl N3 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | o-Cresol, 4-[(7-chloro-4-quinolyl)amino]-α-1-pyrrolidinyl- (6CI,7CI,8CI), 4-[(7-Chloro-4-quinolyl)amino]-α-1-pyrrolidinyl-o-cresol, Amopyroquin, Amopyroquine, PAM-780, Propoquin, Phenol, 4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]-2-(1-pyrrolidinylmethyl) |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20ClN3O/c21-15-3-5-17-18(7-8-22-19(17)12-15)23-16-4-6-20(25)14(11-16)13-24-9-1-2-10-24/h3-8,11-12,25H,1-2,9-10,13H2,(H,22,23) |
| LEDER | Oc1ccc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)cc1CN4CCCC4 |
| IUPAC-namn | 4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]-2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.85 |
| Formel vikt | 353.1295 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?