Läs mer
Amorolfine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16448186
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
200 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16448186 100 mg
16401406 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16448186 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0238
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Amorolfine hydrochloride (Ro 14-4767/002) is a antifungal reagent.
Amorolfine hydrochloride (Ro 14-4767/002) is a antifungal reagent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amorolfine hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 78613-38-4
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H36ClNO
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Ro 14-4767/002
Löslighetsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (35.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (9.41 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@H]1O[C@H](C)CN(CC(C)CC2=CC=C(C(C)(C)CC)C=C2)C1.Cl
Molekylvikt (g/mol) 353.97
Formel vikt 353.97
Procent renhet 99.69%