missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Amorolfine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amorolfine |
| CAS | 78613-35-1 |
| Molekylformel | C21H35NO |
| Kvantitet | 40 mg |
| Synonym | rel-(2R,6S)-4-[3-[4-(1,1-Dimethylpropyl)phenyl]-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine, Amorolfine, Loceryl, Ro 14-4767, Ro 14-4767/000, cis- 4-[3-[4-(1,1-Dimethylpropyl)phenyl]-2-methylpropyl]-2,6-dimethyl-morpholine |
| InChI formel | InChI=1S/C21H35NO/c1-7-21(5,6)20-10-8-19(9-11-20)12-16(2)13-22-14-17(3)23-18(4)15-22/h8-11,16-18H,7,12-15H2,1-6H3/t16?,17-,18+ |
| LEDER | CCC(C)(C)c1ccc(CC(C)CN2C[C@@H](C)O[C@@H](C)C2)cc1 |
| IUPAC-namn | (2R,6S)-2,6-dimethyl-4-[2-methyl-3-[4-(2-methylbutan-2-yl)phenyl]propyl]morpholine |
| Molekylvikt (g/mol) | 317.51 |
| Formel vikt | 317.2719 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?