Läs mer
Amotriphene Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amotriphene Hydrochloride |
| CAS | 568-69-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Amotriphene Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C26 H29 N O3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Allylamine, 2,3,3-tris(p-methoxyphenyl)-N,N-dimethyl-, Hydrochloride, 2,3,3-Tris(p-methoxyphenyl)-N,N-dimethylallylamine Hydrochloride, Aminoxytriphene Hydrochloride, Aminoxytryphine Hydrochloride, Amotriphene Hydrochloride, WIN 5494 HCl, Benzeneethanamine, beta-[bis(4-methoxyphenyl)methylene]-4-methoxy-N,N-dimethyl-, Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C26H29NO3.ClH/c1-27(2)18-25(19-6-12-22(28-3)13-7-19)26(20-8-14-23(29-4)15-9-20)21-10-16-24(30-5)17-11-21;/h6-17H,18H2,1-5H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.COc1ccc(cc1)C(=C(c2ccc(OC)cc2)c3ccc(OC)cc3)CN(C)C |
| Visa mer |